Tungstosilicic acid hydrate, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Silicotungstic acid
CAS No.: 12027-43-9
Molecular Formula: H4SiO4.12WO3.xH2O
Formula Weight: 2878.28(anhy)
Physical Form: Crystalline
Solubility: Soluble in water
MDL No.: MFCD00036271
Applications: Catalyst for organic synthesis, minerals separation, reagent for alkaloids
Formule:
H₄Si(W₃O₁₀)₄.xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036271 Numéro CAS: 12027-43-9 Indice Merck: 14,8502 |