Nickel(II) citrate hydrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 6018-92-4
Molecular Formula: Ni3(C6H5O7)2.xH2O
Formula Weight: 554.33(anhy)
Physical Form: Powder
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00054366
Formule:
Ni₃(C₆H₅O₇)₂·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054366 Numéro CAS: 6018-92-4 EINECS: 227-873-2 ADR: 9,III |