Imprimer
Zinc 2-ethylhexanoate ∼80% (17 - 19% Zn) dans une essence minérale
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zinc(II) 2-ethylhexanoate
39561.36 39561.22 39561.0E
39561.36EA 148 EUR
39561.36 39561.22 39561.0E
Zinc 2-ethylhexanoate ∼80% (17 - 19% Zn) dans une essence minérale
Zinc 2-ethylhexanoate
CAS No.: 136-53-8 Molecular Formula: C16H30O4Zn Formula Weight: 351.79 Physical Form: Liquid Density: 1.07 Appearance: Colourless UN No.: UN1268 MDL No.: MFCD00053316
Formule: C₁₆H₃₀O₄Zn
Densité: 1,07
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053316
Numéro CAS: 136-53-8
EINECS: 205-251-1
UN: 1268
ADR: 3,III