Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 16743-33-2
Molecular Formula: C10H2F12O4Zn.2H2O
Formula Weight: 515.49 (479.47anhy)
Physical Form: Powder
Melting Point: 157-158°
MDL No.: MFCD00150577
Formule:
C₁₀H₂F₁₂O₄Zn.2H₂O Point de fusion: 157…158 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150577 Numéro CAS: 16743-33-2 |