Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulphonic acid trisodium salt ≥85%, tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Sodium 3,3',3''-phosphinetriyltribenzenesulphonate, Trisodium 3,3',3''-Phosphinetriyltribenzenesulphonate, Tris(3-sulphophenyl)phosphine trisodium salt, Tris(3-sulphonatophenyl)phosphine, sodium salt
Purity: 85%
CAS No.: 63995-70-0
Molecular Formula: C18H12Na3O9PS3.xH2O
Formula Weight: 568.41(anhy)
Physical Form: Crystalline
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 3584807
MDL No.: MFCD00145472
Applications: In the purification of precious metals
Formule:
C₁₈H₁₂Na₃O₉PS₃ Poids moléculaire: 568.408 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00145472 Numéro CAS: 63995-70-0 EINECS: 264-596-6 |