Imprimer
Samarium(III) hydroxide hydrate ≥99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
39512.06 39512.14
39512.06EA 90.6 EUR
39512.06 39512.14
Samarium(III) hydroxide hydrate ≥99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Samarium(III) hydroxide hydrate
Purity: 99% CAS No.: 20403-06-9 Molecular Formula: Sm(OH)3.xH2O Formula Weight: 201.37(anhy) Physical Form: Lump/Powder UN No.: UN3262 MDL No.: MFCD00050108
Formule: Sm(OH)₃·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050108
Numéro CAS: 20403-06-9
EINECS: 243-787-8
ADR: 8,II