Imprimer
Nickel(II) cyanide tetrahydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
39480.09 39480.18
39480.09EA 199 EUR
39480.09 39480.18
Nickel(II) cyanide tetrahydrate
Nickel(II) cyanide tetrahydrate
CAS No.: 13477-95-7 Molecular Formula: Ni(CN)2.4H2O Formula Weight: 182.73 (110.73anhy) Physical Form: -100 Mesh Powder Melting Point: 200° -4H2O Solubility: Insoluble in water. Soluble in ammonium carbonate, ammonia, alkali cyanides UN No.: UN1653 MDL No.: MFCD00049490
Applications: Metallurgy, nickel-plating
Formule: Ni(CN)₂·4H₂O
Point de fusion: 200 °C (-4H₂O)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049490
Numéro CAS: 13477-95-7
EINECS: 209-160-8
UN: 1653
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,6506