Imprimer
Nickel(II) octanoate (8% Ni) dans une essence minérale
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
39479.14 39479.22 39479.36
39479.14EA 97.6 EUR
39479.14 39479.22 39479.36
Nickel(II) octanoate (8% Ni) dans une essence minérale
Nickel(II) octanoate
Molecular Formula: C16H30NiO4 Formula Weight: 345.10 Flash Point: 40°(104°F) Physical Form: Liquid Density: 0.95 Appearance: Green UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00064239
Formule: C₁₆H₃₀NiO₄
Densité: 0,95
Point éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064239
Numéro CAS: 4995-91-9
UN: 1993
ADR: 3,III