Nickel(II) oxalate dihydrate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Nickel oxalate dihydrate
CAS No.: 6018-94-6
Molecular Formula: NiC2O4.2H2O
Formula Weight: 182.76 (146.73anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in acids. Insoluble in water
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00167155
Formule:
C₂H₄NiO₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00167155 Numéro CAS: 6018-94-6 EINECS: 208-933-7 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 14,6514 |