Imprimer
Nickel tin oxide dihydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
39452.22 39452.36
39452.22EA 124 EUR
39452.22 39452.36
Nickel tin oxide dihydrate
Nickel tin oxide dihydrate
CAS No.: 12035-38-0 Molecular Formula: NiSnO3.2H2O Formula Weight: 261.43 (225.40anhy) Physical Form: Powder Appearance: Pale green Odour: Odourless MDL No.: MFCD00054011
Formule: NiSnO₃·2H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054011
Numéro CAS: 12035-38-0
EINECS: 234-824-9