Imprimer
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate (23,5% Pd)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
39446.01 39446.03
39446.01EA 82.4 EUR
39446.01 39446.03
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate (23,5% Pd)
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 21797-13-7 Molecular Formula: [Pd(CH3CN)4](BF4)2 Formula Weight: 444.22 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Melting Point: 230° dec. Solubility: Soluble in water UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00043297
Formule: C₈H₁₂B₂F₈N₄Pd
Poids moléculaire: 444.239 g/mol
Point de fusion: 230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043297
Numéro CAS: 21797-13-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III