Potassium-2-ethylhexanoate hydrate ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 3164-85-0
Molecular Formula: C8H15KO2.xH2O
Formula Weight: 182.30(anhy)
Physical Form: Lump/semiliquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00045896
Formule:
C₈H₁₅KO₂·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00045896 Numéro CAS: 3164-85-0 EINECS: 221-625-7 |