Imprimer
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium Hydrotris(1-pyrazolyl)borate
39438.03 39438.06
39438.03EA 80.9 EUR
39438.03 39438.06
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
CAS No.: 18583-60-3 Molecular Formula: [C9H10BN6]K Formula Weight: 252.13 Physical Form: Crystalline Melting Point: 185-189° MDL No.: MFCD00040346
Formule: C₉H₁₀BKN₆
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040346
Numéro CAS: 18583-60-3