Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 339527-86-5
Molecular Formula: K2[Ni(CN)4].xH2O
Formula Weight: 240.99(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.875
Melting Point: 100° -H2O
Solubility: Soluble in water
UN No.: UN1588
MDL No.: MFCD00049669
Formule:
K₂[Ni(CN)₄].xH₂O Point de fusion: 100 °C (-H₂O) Densité: 1,875 g/mL Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049669 Numéro CAS: 339527-86-5 EINECS: 238-082-7 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,7684 |