Magnesium sulphamate hydrate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 23221-99-0
Molecular Formula: Mg(SO3NH2)2.xH2O
Formula Weight: 216.48(anhy)
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00210632
Formule:
Mg(SO₃NH₂)₂·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210632 Numéro CAS: 13770-91-7 EINECS: 237-398-2 |