Imprimer
Bismuth (III) phosphate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39380.18 39380.30
39380.18EA 118 EUR
39380.18 39380.30
Bismuth (III) phosphate ≥99%
Bismuth (III) phosphate
Purity: 99% CAS No.: 10049-01-1 Molecular Formula: BiPO4 Formula Weight: 303.95 Physical Form: Powder Density: 6.32 Odour: Odourless Melting Point: dec. Solubility: Insoluble in water and alkali. Soluble in hydrochloric acid MDL No.: MFCD00049721
Formule: BiO₄P
Point de fusion: Déc.
Densité: 6,32
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049721
Numéro CAS: 10049-01-1
EINECS: 233-161-2
Indice Merck: 14,1275