Imprimer
Magnesium molybdenum oxide ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Magnesium molybdate
39376.18 39376.30
39376.18EA 168 EUR
39376.18 39376.30
Magnesium molybdenum oxide ≥99.9% (base métaux)
Magnesium molybdenum oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 13767-03-8 Molecular Formula: MgMoO4 Formula Weight: 184.25 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 2.208 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016195
Formule: MgMoO₄
Poids moléculaire: 184.243 g/mol
Densité: 2.208
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016195
Numéro CAS: 13767-03-8
EINECS: 237-376-2