Imprimer
Magnesium niobium oxide ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39373.09 39373.18 39373.30
39373.09EA 107 EUR
39373.09 39373.18 39373.30
Magnesium niobium oxide ≥99.9% (base métaux)
Magnesium niobium oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 12163-26-7 Molecular Formula: MgNb2O6 Formula Weight: 306.11 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00210631
Formule: MgNb₂O₆
Poids moléculaire: 306.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210631
Numéro CAS: 12163-26-7
EINECS: 235-310-7