Lithium isobutyrate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98+%
CAS No.: 25179-23-1
Molecular Formula: LiO2CCH(CH3)2
Formula Weight: 94.03
Physical Form: Powder/ lump
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00210622
Formule:
LiO₂CCH(CH₃)₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210622 Numéro CAS: 25179-23-1 |