Imprimer
Magnesium meso-tetraphenylporphine monohydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39316.02 39316.04
39316.02EA 162 EUR
39316.02 39316.04
Magnesium meso-tetraphenylporphine monohydrate
Magnesium meso-tetraphenylporphine monohydrate
CAS No.: 14640-21-2 Molecular Formula: C44H28MgN4.H2O Formula Weight: 655.05 (637.04anhy) Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00049815
Formule: C₄₄H₂₈MgN₄·H₂O
Poids moléculaire: 655.05 g/mol (637.04 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049815
Numéro CAS: 14640-21-2