Imprimer
Manganese(II) phthalocyanine
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
39309.03 39309.06
39309.03EA 79.5 EUR
39309.03 39309.06
Manganese(II) phthalocyanine
Manganese(II) phthalocyanine
CAS No.: 14325-24-7 Molecular Formula: C32H16MnN8 Formula Weight: 567.47 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00049821
Formule: C₃₂H₁₆MnN₈
Poids moléculaire: 567.46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049821
Numéro CAS: 14325-24-7