Iodotrimethylplatinum(IV)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 14364-93-3
Molecular Formula: C3H9IPt
Formula Weight: 367.09
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to pale orange
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013702
Formule:
C₃H₉IPt Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013702 Numéro CAS: 14364-93-3 |