Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II) (50% Pt)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Bis(ethylenediamine)platinum(II) chloride
CAS No.: 21430-85-3
Molecular Formula: C4H16Cl2N4Pt
Formula Weight: 386.18
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point: 300° dec.
MDL No.: MFCD00009881
Formule:
C₄H₁₆Cl₂N₄Pt Poids moléculaire: 386.187 g/mol Point de fusion: 300 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009881 Numéro CAS: 21430-85-3 |