Imprimer
Cerium(III) phosphate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
39215.14 39215.22 39215.36
39215.14EA 70 EUR
39215.14 39215.22 39215.36
Cerium(III) phosphate ≥99%
Cerium(III) phosphate
Purity: 99% min CAS No.: 13454-71-2 Molecular Formula: CeO4P Formula Weight: 235.09 Physical Form: Powder Density: 5.22 Appearance: Dark yellow Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049424
Formule: CeO₄P
Densité: 5,22
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049424
Numéro CAS: 13454-71-2
EINECS: 236-637-8