Imprimer
Cesium titanium oxide ≥99.85% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
39207.06 39207.14
39207.06EA 76.5 EUR
39207.06 39207.14
Cesium titanium oxide ≥99.85% (base métaux)
Cesium titanium oxide
Purity: 99.85% CAS No.: 12158-57-5 Molecular Formula: Cs2O3Ti Formula Weight: 361.71 Physical Form: -100 Mesh Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00053969
Formule: Cs₂O₃Ti
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053969
Numéro CAS: 12158-57-5
EINECS: 235-283-1