Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide ≥98% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 288374-32-3
Molecular Formula: C22H44O6Sn
Formula Weight: 523.08
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00210604
Formule:
C₂₂H₄₄O₆Sn Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210604 Numéro CAS: 288374-32-3 |