Imprimer
Potassium-2-ethylhexanoate solution ≥75% (p/p)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium 2-ethylhexanoate, 2-Ethylhexanoic Acid Potassium Salt
39163.18 39163.04
39163.18EA 576 EUR
39163.18 39163.04
Potassium-2-ethylhexanoate solution ≥75% (p/p)
Potassium-2-ethylhexanoate
Purity: 99.9% CAS No.: 3164-85-0 Molecular Formula: C8H15KO2 Formula Weight: 182.30 Physical Form: Viscous liquid Odour: Characteristic UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00045896
Formule: C₈H₁₆O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045896
Numéro CAS: 3164-85-0
EINECS: 221-625-7
UN: 1993
ADR: 3,III