Imprimer
Potassium isopropoxide 5% (p/v) dans l'isopropanol (IPA) , 99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
39162.AC 39162.AE
39162.ACEA 146 EUR
39162.AC 39162.AE
Potassium isopropoxide 5% (p/v) dans l'isopropanol (IPA) , 99% (base métaux)
Potassium isopropoxide
Purity: 99% CAS No.: 6831-82-9 Molecular Formula: C3H7KO Formula Weight: 98.19 Flash Point: 12°(54°F) Physical Form: Liquid Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Alcohol-like UN No.: UN3274 MDL No.: MFCD00210641
Formule: C₃H₇KO
Poids moléculaire: 98.186 g/mol
Point éclair: 12 °C (54 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210641
Numéro CAS: 6831-82-9
EINECS: 229-909-2
UN: 3274
ADR: 3 II