Imprimer
Molybdenum(V) isopropoxide 5% (p/v) dans l'isopropanol (IPA) , 99.6% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
39159.AC 39159.AE
39159.ACEA 210 EUR
39159.AC 39159.AE
Molybdenum(V) isopropoxide 5% (p/v) dans l'isopropanol (IPA) , 99.6% (base métaux)
Molybdenum(V) isopropoxide
Purity: 99.6% CAS No.: 209733-38-0 Molecular Formula: C15H35MoO5 Formula Weight: 391.04 Flash Point: 12°(54°F) Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow to brown Odour: Alcohol-like UN No.: UN1219 MDL No.: MFCD00210636
Formule: C₁₅H₃₅MoO₅
Poids moléculaire: 391.39 g/mol
Point éclair: 12 °C (54 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210636
Numéro CAS: 209733-38-0
UN: 1219
ADR: 3 II