Lithium niobium methoxide 5% (p/v) dans le methanol , 99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99+%
CAS No.: 21864-11-9
Molecular Formula: C6H18LiNbO6
Formula Weight: 285.92
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: UN1230
MDL No.: MFCD00210627
Formule:
C₆H₁₈LiNbO₆ Poids moléculaire: 285.92 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210627 Numéro CAS: 21864-11-9 UN: 1230 ADR: 3 II |