Imprimer
Barium niobium oxide ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
39130.09 39130.18
39130.09EA 86 EUR
39130.09 39130.18
Barium niobium oxide ≥99.9% (base métaux)
Barium niobium oxide
Purity: 99.9% CAS No.: 12009-14-2 Molecular Formula: BaNb2O6 Formula Weight: 419.11 Physical Form: -100 Mesh Powder Solubility: Insoluble in water UN No.: UN1564 MDL No.: MFCD00064751
Formule: BaNb₂O₆
Poids moléculaire: 419.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064751
Numéro CAS: 12009-14-2
EINECS: 234-543-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III