Imprimer
Tropaeolin O
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Sodium 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonate, 2,4-Dihydroxyazobenzene-4'-sulfonic Acid Sodium Salt, Acid Orange 6, Resorcinol Yellow
38708.09 38708.04
38708.09EA 65.3 EUR
38708.09 38708.04
Tropaeolin O
Tropaeolin O
CAS No.: 547-57-9 Molecular Formula: C12H9N2NaO5S Formula Weight: 316.27 Physical Form: Powder Appearance: Orange to brown Solubility: Soluble in water and alcohol MDL No.: MFCD00007499
Formule: C₁₂H₉N₂O₅SNa
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007499
Numéro CAS: 547-57-9
EINECS: 208-924-8
Indice Merck: 14,9775