Manganese(II) 2-ethylhexanoate 40% w/w mineral spirits (6% Mn)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 13434-24-7
Molecular Formula: C16H30MnO4
Formula Weight: 341.35
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.897
Appearance: Brown
Odour: Petroleum-like
UN No.: UN1268
MDL No.: MFCD00058698
Formule:
C₁₆H₃₀MnO₄ Poids moléculaire: 343.361 g/mol Densité: 0.897 Point éclair: 40 °C (104 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00058698 Numéro CAS: 13434-24-7 UN: 1268 ADR: 3 III |