Iridium 1% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre, réduit
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MDL No.: MFCD00011062
Formule:
Ir Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011062 Numéro CAS: 7439-88-5 |