Imprimer
Platine 3% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre, réduit
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Platinium
38316.14 38316.06
38316.14EA 338 EUR
38316.14 38316.06
Platine 3% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, en poudre, réduit
Platine
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: 900-1100 m²/g MDL No.: MFCD00011179
Informations de commande: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Formule: Pt
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4