Imprimer
Palladium 20% sur charbon actif en poudre standard humidifié avec environ 50% d'eau, non réduit
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
38309.06 38309.14 38309.22
38309.06EA 423 EUR
38309.06 38309.14 38309.22
Palladium 20% sur charbon actif en poudre standard humidifié avec environ 50% d'eau, non réduit
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g Odour: Odourless
Informations de commande: Sold on a dry weight basis. Unit weight excludes water weight
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3