Palladium 20% sur charbon actif en poudre humidifié avec environ 50% d'eau, coquille d'œuf, non réduit
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: 900-1100m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD03457879
Applications: Debenzylation
Formule:
Pd Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011167 Numéro CAS: 7440-05-3 |