Imprimer
Palladium 10% sur charbon actif en poudre humidifié avec environ 50% d'eau à utiliser comme catalyseur, réduit
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
38304.06 38304.14 38304.22
38304.06EA 211 EUR
38304.06 38304.14 38304.22
Palladium 10% sur charbon actif en poudre humidifié avec environ 50% d'eau à utiliser comme catalyseur, réduit
Palladium
Physical Form: 900-1100 m²/g
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3