Imprimer
Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide ≥99.7%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
36758.06 36758.14 36758.22
36758.06EA 98.2 EUR
36758.06 36758.14 36758.22
Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide ≥99.7%
Bis[2-carboxyethylgermanium(IV)] sesquioxide
Purity: 99.7% CAS No.: 12758-40-6 Molecular Formula: C6H10Ge2O7 Formula Weight: 339.25 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 320° dec. MDL No.: MFCD00049319
Formule: C₆H₁₀Ge₂O₇
Point de fusion: 320 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049319
Numéro CAS: 12758-40-6
EINECS: 235-800-0