Calcium phosphate tribasic (34 - 40% Ca)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Hydroxylapatite, tri-Calcium phosphate, HAp, Calcium Hydroxide Phosphate, Calcium hydroxyphosphate, Tribasic calcium phosphate
CAS No.: 12167-74-7
Molecular Formula: Ca10(OH)2(PO4)6 (approximate)
Formula Weight: 1004.67
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010904
Formule:
Ca₅HO₁₃P₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010904 Numéro CAS: 12167-74-7 EINECS: 235-330-6 |