Titanium(III) chloride aluminum(III) chloride (76.0 - 78.5% TiCl₃)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 12003-13-3
Molecular Formula: (TiCl3)3AlCl3
Formula Weight: 596.15
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00145412
Formule:
(TiCl₃)₃AlCl₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00145412 Numéro CAS: 12003-13-3 EINECS: 234-421-8 ADR: 8,II |