Lead(II)-2-ethylhexanoate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Lead(II) 2-ethylhexanoate
CAS No.: 301-08-6
Molecular Formula: C16H30O4Pb
Formula Weight: 493.61
Physical Form: Viscous Liquid
Density: 1.56
Odour: Odourless
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00014003
Formule:
C₁₆H₃₀O₄Pb Densité: 1,56 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014003 Numéro CAS: 301-08-6 EINECS: 206-107-0 ADR: 9,III |