Imprimer
Iron nickel ≥99.5% (base métaux), en poudre -325 mesh
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
36683.22 36683.36 36683.14
36683.22EA 117 EUR
36683.22 36683.36 36683.14
Iron nickel ≥99.5% (base métaux), en poudre -325 mesh
Iron nickel
Purity: 99.5+% Molecular Formula: Ni:Fe; 50:50 wt% Physical Form: Powder Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD01741928
Applications: Low expansion alloy for precision instruments, measuring tapes, weights, etc
Formule: Ni:Fe;₅₀:₅₀%
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01741928
UN: 3089
ADR: 4.1,II