Aluminum calcium isopropoxide 10% (p/v) dans l'isopropanol (IPA) , 99.8% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 23275-27-6
Molecular Formula: Ca[Al(OCH(CH3)2)4]2
Formula Weight: 566.30
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Alcohol-like
Boiling Point: 230-240°/4.0mm
UN No.: UN1219
MDL No.: MFCD00143586
Formule:
Ca[Al(OCH(CH₃)₂)₄]₂ Poids moléculaire: 566.30 g/mol Point d'ébullition: 230…240 °C (4.0 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143586 Numéro CAS: 23275-27-6 UN: 1219 ADR: 3 II |