Imprimer
Neodymium(III) isopropoxide 2,5% (p/v) dans un mélange propanol-2/toluène , 99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Neodymium(III) i-propoxide
36573.AC 36573.AE
36573.ACEA 159 EUR
36573.AC 36573.AE
Neodymium(III) isopropoxide 2,5% (p/v) dans un mélange propanol-2/toluène , 99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Neodymium(III) isopropoxide
Purity: 99% CAS No.: 19236-15-8 Molecular Formula: C9H21NdO3 Formula Weight: 321.30 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Blue UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00058819
Formule: C₉H₂₁NdO₃
Poids moléculaire: 321.503 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058819
Numéro CAS: 19236-15-8
UN: 1993
ADR: 3 II