Niobium isopropoxide 10% (p/v) dans le isopropanol/hexane (50:50) , 99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 18368-80-4
Molecular Formula: C15H35NbO5
Formula Weight: 388.35
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00144915
Formule:
C₁₅H₃₅NbO₅ Poids moléculaire: 388.346 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144915 Numéro CAS: 18368-80-4 UN: 1993 ADR: 3 II |