Niobium-n-butoxide ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 51030-47-8
Molecular Formula: C20H45NbO5
Formula Weight: 458.12
Physical Form: Liquid
Density: 1.09
Sensitivity: Moisture Sensitive
Boiling Point: 197°/0.15mm
MDL No.: MFCD00144916
Formule:
C₂₀H₄₅NbO₅ Poids moléculaire: 458.12 g/mol Point d'ébullition: 197 °C (0.15 mmHg) Densité: 1.09 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00144916 Numéro CAS: 51030-47-8 EINECS: 256-923-6 |