Tin(IV) isopropoxide 10% (p/v) dans un mélange propanol-2/toluène , 98% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 1184-61-8
Molecular Formula: Sn[OCH(CH3)2]4
Formula Weight: 355.06
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00145408
Formule:
C₁₂H₂₈O₄Sn Poids moléculaire: 355.062 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00145408 Numéro CAS: 1184-61-8 UN: 1993 ADR: 3 II |