Indium tin oxide ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
ITO
Purity: 99.99%
CAS No.: 50926-11-9
Molecular Formula: In2O3:SnO2; 90:10 wt%
Physical Form: -325+500 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00171662
Formule:
In₂O₃·(SnO₂)x Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00171662 Numéro CAS: 50926-11-9 |