Imprimer
Yttrium aluminum oxide ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
36241.14 36241.22
36241.14EA 164 EUR
36241.14 36241.22
Yttrium aluminum oxide ≥99.99% (base métaux)
Yttrium aluminum oxide
Purity: 99.99% CAS No.: 12005-21-9 Molecular Formula: Y3Al5O12 Formula Weight: 593.62 Physical Form: 3-12mm Fused Lump Density: 4.65 Refractive Index: 1.833 Melting Point: 1760° MDL No.: MFCD00213958
Applications: Can be used as a sputtering target to prepare bubble memory devices.
Formule: Y₃Al₅O₁₂
Point de fusion: 1760 °C
Densité: 4,65
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213958
Numéro CAS: 12005-21-9
EINECS: 234-465-8